OH30127983
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model AX822/E, weighing capacity 820 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30127983
Capacità di pesata
820 g, resolution: 0.01 g
weighing pan W × L
19.5 cm × 17.5 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi