Documenti fondamentali
O9255
Sigma-Aldrich
Oleyl bromide
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
1-Bromo-cis-9-octadecene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H35Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥99% (GC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCBr
InChI
1S/C18H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
RRQWVJIFKFIUJU-KTKRTIGZSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)