O9126
Oxotremorine sesquifumarate salt
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
1-(4-[1-Pyrrolidinyl]-2-butynyl)-2-pyrrolidinone, 1-(4-[1-Pyrrolidinyl]2-butynyl)-2-pyrrolidinone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
102-105 °C (lit.)
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])C(O)=O)C(O)=O.[H]\C(=C(\[H])C(O)=O)C(O)=O.[H]\C(=C(\[H])C(O)=O)C(O)=O.O=C1CCCN1CC#CCN2CCCC2.O=C3CCCN3CC#CCN4CCCC4
InChI
1S/2C12H18N2O.3C4H4O4/c2*15-12-6-5-11-14(12)10-4-3-9-13-7-1-2-8-13;3*5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-2,5-11H2;3*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;3*2-1+
WLYYOFJEBGHKEC-VQYXCCSOSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM2(1129)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges