Documenti
O6751
Sigma-Aldrich
DL-Octanoylcarnitine chloride
About This Item
Formula condensata:
C15H30NO4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C