Documenti
S783064
4-NITROPHENYL PHOSPHATE, BIS(TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE)SALT
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H28N3O12P
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.366
Numero MDL:
Altre note