O6001
Octyl-Sepharose™ CL-4B
Sinonimo/i:
Octyl–Agarose
About This Item
Prodotti consigliati
Grado di funzionalizzazione
~40 μmol per mL
Matrice
agarose, 4% cross-linked
Attivazione matrice
epichlorohydrin
Gruppi immobilizzati alla matrice
ether
Braccio spaziatore
3 atoms
Dimensione particelle
45-165 μm
Capacità
3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter