Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 111.00 CHF 94.35 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 333.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H29N3O · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
213-000-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
CHF 94.35
Prezzo di listinoCHF 111.00Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
H2O: ~24 mg/mL
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
InChI
1S/C23H29N3O.2ClH/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26;;/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2;2*1H
InChI key
DLTOEESOSYKJBK-UHFFFAOYSA-N
General description
Opipramol acts as an antidepressant and is chemically similar to tricyclic antidepressants. It is an atypical anxiolytic and antidepressant drug. Opipramol mainly acts on sigma receptors. It is usually found to be much effective in depressive disorder. It has the ability to prevent histamine, serotonin, dopamine and alpha-1 adrenergic receptors.
Biochem/physiol Actions
σ1/σ2 opioid receptor agonist; an antagonist at D2, 5HT2 and H1 receptors; atypical antidepressant, antipsychotic and anxiolytic
Atypical antidepressant, antipsychotic and anxiolytic
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: ~24 mg/mL | solubility DMSO: ~9 mg/mL | solubility H2O: soluble | solubility H2O: 50 mg/mL |
| color yellow | color white | color white to off-white | color white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?