F114
cis-(Z)-Flupenthixol dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(Z)-4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Flupentixol dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: soluble
Ideatore
Lundbeck
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].OCCN1CCN(CC\C=C2\c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H/b18-5-;;
IOVDQEIIMOZNNA-MHKBYHAFSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3