Documenti fondamentali
N8914
Sigma-Aldrich
NSC308848
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
5-amino-2-(2-(diethylamino)ethyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
Scegli un formato
5 MG
CHF 157.00
CHF 157.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 157.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 157.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)CCN1C(=O)c2cccc3cc(N)cc(C1=O)c23
InChI
1S/C18H21N3O2/c1-3-20(4-2)8-9-21-17(22)14-7-5-6-12-10-13(19)11-15(16(12)14)18(21)23/h5-7,10-11H,3-4,8-9,19H2,1-2H3
QDFFNSUDGUZZSJ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NSC308848 is a small molecular transcription factor inhibitor.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)