Vai a
SML0858
SC-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[4-(4-cyanophenoxy)phenyl]-urea
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 97.40
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H13ClF3N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.80
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 97.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
SC-1 is a derivative of the multiple tyrosine kinase inhibitor sorafenib with no kinase-inhibition activity. SC-1 blocks STAT3 phosphorylation and activation with similar potency to sorafenib, and induces apoptosis in hepatocellular carcinoma cell lines.
SC-1 is an inhibitor of STAT3 signaling pathway.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CB_86060301CB_86022801
SC-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0858
SC-1
vibrant-m
SC-1
vibrant-m
YAC-1
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86060301, mouse embryo, Fibroblast
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86022801, mouse lymph, Lymphoblast
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)