Vai a
SML1602
RQ-00203078
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(N-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-N-(4-(trifluoromethoxy)benzyl)sulfamoyl)benzoic acid, 4-[[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl][[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl]amino]sulfonyl]-benzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 542.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H13ClF6N2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
554.85
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 542.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(C(F)(F)F)=CN=C1N(S(C2=CC=C(C(O)=O)C=C2)(=O)=O)CC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3
InChI
1S/C21H13ClF6N2O5S/c22-17-9-14(20(23,24)25)10-29-18(17)30(11-12-1-5-15(6-2-12)35-21(26,27)28)36(33,34)16-7-3-13(4-8-16)19(31)32/h1-10H,11H2,(H,31,32)
InChI key
IJGQFZYYEHCCIZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RQ-00203078 is an orally available potent and selective TRPM8 antagonist that potently reduces cation currents induced by menthol and other TRPM8 agonists. RQ-00203078 inhibits HSC3 and HSC4 oral squamous carcinoma cell migration and invasion in vitro.
RQ-00203078 is an orally available potent and selective TRPM8 antagonist.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2281S7071SML2670
RQ-00203078 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1602
RQ-00203078
BAY 60-2770 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2281
BAY 60-2770
SD-208 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
S7071
SD-208
BAY-8002 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2670
BAY-8002
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to tan
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)