Vai a
D9305
1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Sinonimo/i:
1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-sorbitol hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 248.00
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 361.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.63
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3563225
CHF 248.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5-,6-;/m1./s1
InChI key
ZJIHMALTJRDNQI-VFQQELCFSA-N
Gene Information
human ... GAA(2548)
General description
Chemical structure: glucosamine
Application
1-Deoxynojirimycin hydrochloride has been used
  • to study its effects on the loss-of-function of N-glycosylation pathway on hair cell regeneration
  • as an endoplasmic reticulum (ER) α-glucosidase I and II inhibitor to study its effects on TMED3-cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) interaction
  • as an insect trehalase inhibitor in TREH inhibition bioassay
Biochem/physiol Actions
α-Glucosidase inhibitor
1-Deoxynojirimycin (DNJ) is a naturally occurring alkaloid azasugar or iminosugar. It is observed in mulberry leaves, Commelina communis, and bacterial strains including Bacillus and Streptomyces species. DNJ acts as an α-glucosidase inhibitor and exhibits anti-viral anti-diabetic, anti-inflammatory, anti-obesity, and antioxidant properties.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
08012M1777PHL80421
1-Deoxynojirimycin analytical standard
Supelco
08012
1-Deoxynojirimycin
1-Deoxynojirimycin phyproof® Reference Substance
PHL80421
1-Deoxynojirimycin
description
-
description
analytical standard
description
≥98%
description
phyproof® Reference Substance
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥90.0% (HPLC)
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)