N7136
4-Nitroacetanilide
Sinonimo/i:
4′-Nitroacetanilide, Acetic acid 4-nitroanilide
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
2211962
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prodotti consigliati
Punto di fusione
213-215 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?