Documenti fondamentali
N7007
Sigma-Aldrich
Nitrazine Yellow
Sinonimo/i:
2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 2-(2,4-Dinitrophenylazo)naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Nitrazol Yellow
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H8N4Na2O11S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
542.36
Colour Index:
14890
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Composizione
Dye content, ~85%
pH
6.0-7.2, yellow to blue
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(ccc13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N4O11S2.2Na/c21-16-11-3-2-10(32(26,27)28)5-8(11)6-14(33(29,30)31)15(16)18-17-12-4-1-9(19(22)23)7-13(12)20(24)25;;/h1-7,21H,(H,26,27,28)(H,29,30,31);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)