N3785
Nabilone
solid, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
LY-109514
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule II; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble ~18 mg/mL
H2O: insoluble
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCC(C)(C)c1cc(O)c2[C@@H]3CC(=O)CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1
InChI
1S/C24H36O3/c1-6-7-8-9-12-23(2,3)16-13-20(26)22-18-15-17(25)10-11-19(18)24(4,5)27-21(22)14-16/h13-14,18-19,26H,6-12,15H2,1-5H3/t18-,19-/m1/s1
GECBBEABIDMGGL-RTBURBONSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3