N1040
N1-(7-Nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-N1,N2,N2-tris(2-pyridinylmethyl)-1,2-ethanediamine
for fluorescence
Sinonimo/i:
N-(2-(Bis((pyridin-2-yl)methyl)amino)ethyl)-7-nitro-N-((pyridin-2-yl)methyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole-4-amine, NBD-TPEA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for fluorescence
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Fluorescenza
λex 470 nm; λem 534 nm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(N(CCN(Cc2ccccn2)Cc3ccccn3)Cc4ccccn4)c5nonc15
InChI
1S/C26H24N8O3/c35-34(36)24-11-10-23(25-26(24)31-37-30-25)33(19-22-9-3-6-14-29-22)16-15-32(17-20-7-1-4-12-27-20)18-21-8-2-5-13-28-21/h1-14H,15-19H2
WBROPDACWHVGSC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3