MTCC3215CG
MTC™ Bio ClearSeal™ Screw Cap Microtubes
capacity 0.5 mL, sterile, cap, natural, conical bottom, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Sinonimo/i:
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap natural
Confezionamento
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio C3215-CG
Parametri
21,000 xcg speed
Capacità
0.5 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- non-graduated
- ultra-clear polypropylene
- leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
- Max 22,000×g
- sterile; RNase, DNase & Pyrogen free