Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
clear cap, clear tube, conical bottom, polypropylene , round , screw top cap
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
clear cap, clear tube, conical bottom, polypropylene , round , screw top cap
sterility
sterile
feature
cap natural
packaging
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C3205-C
parameter
21,000 xcg speed
capacity
0.5 mL
General description
Screw-cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leakproof seal from -86°C to +121°C and can be centrifuged at up to 22,000×g.
Legal Information
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio ClearSeal™ Graduated Screw Cap Microtubes
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?