MSST0016
SILu™Lite B2M beta-2-microglobulin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinonimo/i:
β-2-microglobulin, Mass spectrometry standard, B@M, Mass spectrometry standard, beta-2-microglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... B2M(567)
Categorie correlate
Descrizione generale
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
WGK 2