MSST0015
SILu™Prot B2M beta-2-microglobulin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
Sinonimo/i:
β-2-microglobulin
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (standard)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... B2M(567)
Descrizione generale
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)