Passa al contenuto
ML0014
Alanine Metabolite Library
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41116107
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
Quality Segment
General description
Alanine metabolism known also as Glucose-Alanine cycle or Cahill cycle is the process in which muscles utilize amino acids for their energetic needs.
  • Glutamate and Pyruvate are transformed into Alanine and α-ketoglutarate in the muscle, through the actions of Alanine aminotransferase (AST) and Pyridoxal Phosphate.
  • The α-ketoglutarate transforms to Glutamate through the actions of glutamate dehydrogenase with an addition of ammonia. But, in this pathway, the ammonia is excluded from the muscles.
  • The Alanine passes through the blood stream and into the liver. In the liver, the Alanine and a-ketoglutarate transform to Pyruvate and Glutamate by the actions of Alanine aminotransferase (AST).
  • The Pyruvate transforms to glucose by the Cori cycle (Gluconeogenesis) and returns to the muscle from the blood stream.
Packaging
Components:
Each vial is packaged individually and contains 10 mg of the Alanine pathway metabolite standards.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • Adenosine 5′-diphosphate sodium salt, bacterial, ≥95% (HPLC) 10 mg
    SDS
  • Adenosine 5′-monophosphate monohydrate, from yeast, ≥97% 10 mg
    SDS
  • Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate, Grade I, ≥99%, from microbial 10 mg
    SDS
  • Biotin, ≥99% (HPLC), lyophilized powder 10 mg
    SDS
  • Glycine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) 10 mg
    SDS
  • Glyoxylic acid monohydrate, 98% 10 mg
    SDS
  • L-Alanine, ≥98% (TLC) 10 mg
    SDS
Vedi tutto (13)
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Che succede?
WGK 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)