MAK208
GPDH Activity Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Sinonimo/i:
Glycerol 3-Phosphate Dehydrogenase Activity Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GPD1(2819) , GPD2(2820)
mouse ... GPD1(14555) , GPD2(14571)
rat ... GPD1(60666) , GPD2(25062)
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Solo come componenti del kit
- GPDH Assay Buffer
- GPDH Substrate
- GPDH Probe
- NADH Standard
- GPDH Positive Control
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)