MAK090
γ-Glutamyltransferase (GGT) Activity Fluorometric Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Sinonimo/i:
Gamma Glutamyltransferase Activity Fluorometric Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 fluorometric tests
Metodo di rivelazione
fluorometric
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GGT1(2678) , GGT2(728441) , GGT5(2687) , GGT6(124975) , GGT7(2686)
mouse ... GGT1(14598) , GGT5(23887) , GGT6(71522) , GGT7(207182)
rat ... GGT1(116568) , GGT5(296566) , GGT6(408206) , GGT7(156275)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup