MAK115 is unable to distinguish between free heme/hemin and heme in hemoglobin.
MAK036
Hemin Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Hemin Quantitative Test Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
applicazioni
cosmetics
food and beverages
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
immunological diseases; rheumatological diseases; gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Would free heme or hemin be measured by MAK115 Hemoglobin Assay Kit?
1 answer-