MAK011
Galactose and Lactose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
Galactose and Lactose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)