Documenti fondamentali
M9535
Millipore
Ultrafree-MC microcentrifuge filters
working volume 500 μL, Durapore PVDF membrane, pore size 0.22 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.24
Materiali
Durapore PVDF membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Millipore UFC30GV25
Parametri
12,000 × g max. RCF
Volume d’esercizio
500 μL
Dimensione pori
0.22 μm
Descrizione generale
Units consist of microcentrifuge tube with hinged cap and filter insert. The Ultrafree centrifugal filter units are are well suited for the removal of particles & precipitates from aqueous & some solvent-based samples.
Compatibilità
Use in any standard fixed-angle microcentrifuge rotor.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)