Documenti fondamentali
M9519
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinofuranoside
glycosidase substrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impurezze
≤10% methanol
Solubilità
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)Oc2cc(OC3OC(CO)C(O)C3O)ccc12
InChI
1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)21-10-5-8(2-3-9(7)10)20-15-14(19)13(18)11(6-16)22-15/h2-5,11,13-16,18-19H,6H2,1H3
FAGLTVBWEMHJRP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anna M Alessi et al.
Environmental microbiology, 22(6), 2150-2164 (2020-03-07)
A clone encoding carboxymethyl cellulase activity was isolated during functional screening of a human gut metagenomic library using Lactococcus lactis MG1363 as heterologous host. The insert carried a glycoside hydrolase family 9 (GH9) catalytic domain with sequence similarity to a