Merck
M3167
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinopyranoside
≥99% (HPLC), powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.28
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
273-991-2
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinopyranoside, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(OC3OCC(O)C(O)C3O)ccc12
InChI
1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)22-11-5-8(2-3-9(7)11)21-15-14(19)13(18)10(16)6-20-15/h2-5,10,13-16,18-19H,6H2,1H3
InChI key
JWIYLOHVJDJZOQ-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)