M9500
DL-Methionine
≥99%, suitable for cell culture and insect cell cutlure
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
DL-Methionine, ≥99%
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.