M0960000
L-metionina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido L-2-ammino-4-(metiltio)butanoico, Acido (S)-2-ammino-4-(metilmercapto)butirrico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methionine & derivatives
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
284 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material