M9377
N-Methyl-DL-valine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Stato
solid
Stringa SMILE
CNC(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7-3)6(8)9/h4-5,7H,1-3H3,(H,8,9)
AKCRVYNORCOYQT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
N-Methyl-DL-valine is derivative of DL-valine.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Investigation of 60Co ?-irradiated l-(?) malic acid, N-methyl-dl-valine and l-glutamic acid ?-ethyl ester by electron paramagnetic resonance technique
Baskin, M.H., Aydin, M., and Osmano?lu, S.
Journal of Molecular Structure, 983, 200-202 (2010)