M8574
D-(+)-mannosio
synthetic, ≥99% (GC)
Sinonimo/i:
D-mannopiranosio
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]25/D 13.5 to 14.9 °, c = 4% (w/v) in water
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
133-140 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 10 g/L at 20 °C
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1