Documenti
M7276
Sigma-Aldrich
Metanil Yellow
Sinonimo/i:
3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14N3NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.38
Colour Index:
13065
Beilstein:
3831568
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Composizione
Dye content, ~70%
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M