M6877
α-Methyl-DL-serine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Stringa SMILE
CC(N)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-4(5,2-6)3(7)8/h6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)
CDUUKBXTEOFITR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3