Key Documents
M6628
Sigma-Aldrich
O-Methylserotonin hydrochloride
crystalline
Sinonimo/i:
3-(2-Aminoethyl)-5-methoxyindole hydrochloride, 5-Methoxytryptamine hydrochloride, Mexamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.70
Beilstein:
3717598
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Forma fisica
crystalline
Punto di fusione
245-250 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O.ClH/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Nonselective serotonin receptor agonist that lacks affinity for the 5-HT3 receptor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Melatonin powder, ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
M5250
Melatonin
Serotonin analytical standard
Supelco
14927
Serotonin
Tryptamine ≥97%
Sigma-Aldrich
193747
Tryptamine
Vitamina B12 pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR1234
Vitamina B12
Phedias Diamandis et al.
Nature chemical biology, 3(5), 268-273 (2007-04-10)
The identification of self-renewing and multipotent neural stem cells (NSCs) in the mammalian brain holds promise for the treatment of neurological diseases and has yielded new insight into brain cancer. However, the complete repertoire of signaling pathways that governs the