Documenti fondamentali
5.04913
Sigma-Aldrich
Aniracetam
Sinonimo/i:
Aniracetam, 1-(4-methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one, Draganon, Sarpul, Ampamet, Memodrin, Referan, Memodrin, Referan, 1-(4-methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one, Draganon, Sarpul, Ampamet
Scegli un formato
50 MG
CHF 128.00
CHF 128.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 128.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 128.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N2(CCCC2=O)C(=O)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C12H13NO3/c1-16-10-6-4-9(5-7-10)12(15)13-8-2-3-11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3
ZXNRTKGTQJPIJK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A positive allosteric modulator selective for AMPA receptors. Slows down AMPA receptor deactivation rate without altering the agonist potency. A leading candidate of ampakine nootropic for cognitive enhancement. Widely used in studies in a variety of brain functions (i.e. learn and memory, cognition) and disorders (depression, anxiety disorder, Alzheimer′s disease, and aging).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
AMPA receptors
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Koliaki, C., et al. 2012. CNS Neuroscience & Therapeutics.18, 302.
Lynch, G., et al. 2011. Pharmacol. Biochem. Behav.99, 116.
Nakamura, K., et al. 2001. Eur. J. Pharmacol.420, 33.
Ito, I. et al., 1990. J. Physiol.424, 553.
Isaacson et al., 1991. PNAS.88, 1093.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2