Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.20
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
(±)-2-(p-Methoxyphenoxy)propionic acid, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
SMILES string
COc1ccc(OC(C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-8(13-2)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
MIEKOFWWHVOKQX-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-2-(p-Methoxyphenoxy)propionic acid may be used as a sweet taste receptor antagonist to study its effect on allulose-induced glucagon-like peptide 1 (GLP-1) secretion rats.[1] It may also be used to study the response of the secretin tumor cell line (STC-1) to sweetener in the presence and absence of (±)-2-(p-methoxyphenoxy)propionic acid or lactisole.[2]
Biochem/physiol Actions
As a taste modulator, the sodium salt inhibits the perception of sweetness in humans, but not in rats.[3]
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥95% |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M6546-100MG | 04061832948225 |
| M6546-500MG | 04061832948232 |