Documenti fondamentali
M6387
Sigma-Aldrich
Methyl Red hydrochloride
Sinonimo/i:
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid hydrochloride, Acid Red 2
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.76
Colour Index:
13020
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2.ClH/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);1H/b17-16+;
ICTWKXAVJAHRMK-CMBBICFISA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3