Vai a
25455
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Chloro-7-nitro-1,2,3-benzoxadiazole, NBD-chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 46.80
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 149.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 555.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2ClN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-496-4
Beilstein/REAXYS Number:
614212
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥97.0% (HPLC)
CHF 46.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
mp
97-100 °C, 97-99 °C (lit.)
fluorescence
λex 336 nm in methanol, λex 420 nm; λem ~540 nm in ethanol (after derivatization with glycine)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
InChI key
IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan (NBD-chloride) is a fluorescence assay reagent used to label free sulfhydryls and N-terminals within proteins. NBD-chloride is used as an enzyme inhibitor and as a trapping agent for cysteine sulfenic acid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)