M5421
Magnesium hydroxide
BioXtra, ≥95%
Sinonimo/i:
Magnesium dihydroxide, Mg(OH)2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
BioPerformance Certified
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥95%
Impurezze
≤0.01% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Punto di fusione
350 °C (lit.)
Solubilità
5 M HCl: 0.1 M, clear, yellow
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.5%
Cationi in tracce
Al: ≤0.02%
Ca: ≤0.7%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
Stringa SMILE
O[Mg]O
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?