Documenti fondamentali
M5131
Sigma-Aldrich
MTH-DL-Methionine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12N2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSCCC1NC(=S)N(C)C1=O
InChI
1S/C7H12N2OS2/c1-9-6(10)5(3-4-12-2)8-7(9)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,11)
GQSMFARWFJRERX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
MTH-DL-Methionine is a methylthiohydantoin amino acid derivative.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Liquid-Chromatographic separation with Electrochemical Detection of the Phenylthiohydantoin and Methylthiohydantoin Derivatives of Amino-Acids
WELCH LE; JOHNSON DC
Journal of Chromatography A, 180, 111-118 (1990)