Documenti fondamentali
M3879
Sigma-Aldrich
3-Methyl-L-histidine
Sinonimo/i:
τ-Methyl-L-histidine, (S)-1-Methylimidazole-4-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.18
Codice UNSPSC:
12352200
Altre note
Note: This structure corresponds to IUPAC 1-Methyl-L-histidine.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3