Vai a
M3664
12-Methyltetradecanoic acid
Sinonimo/i:
(+)-12-Methyl myristic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 395.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
CHF 395.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (GC)
Quality Segment
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-14(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
XKLJLHAPJBUBNL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
12-Methyltetradecanoic acid (12-methylmyristic acid) is an anteiso-C(15)-fatty acid used in studies on the properties and functions of medium-chain anteiso-fatty acids. 12-methyltetradecanoic acid is studied to understand its antibacterial properties. 12-methyltetradecanoic acid represses the extracellular production of surfactants required for swarming motility in Pseudomonas aeruginosa PAO1.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)