Key Documents
M2152
Sigma-Aldrich
α-D(+)Mannose 1-phosphate dipotassium salt
≥95%
Sinonimo/i:
α-D-Mannopyranosyl phosphate
About This Item
Formula condensata:
C6H11O9PK2
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K].OCC1OC(OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;
LZAGABZLMGLWOO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3