M1942
Molybdenum Blue spray reagent
liquid
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Molybdenum Blue spray reagent,
Descrizione
1.3% molydbenum oxide in 4.2 M sulfuric acid
Molybdenum Blue reagent
Stato
liquid
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)