M1818
Molindone hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
3-Ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-4H-indol-4-one hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
off-white
Solubilità
H2O: 19 mg/mL
Ideatore
Endo
Stringa SMILE
CCC1=C(C)NC2=C1C(C(CN3CCOCC3)CC2)=O.Cl
InChI
1S/C16H24N2O2.ClH/c1-3-13-11(2)17-14-5-4-12(16(19)15(13)14)10-18-6-8-20-9-7-18;/h12,17H,3-10H2,1-2H3;1H
GQWNECFJGBQMBO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , MAOA(4128) , MAOB(4129)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves