Vai a
M1318
Milnacipran hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(1R,2S)-rel-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropanecarboxamide monohydrochloride, F 2207, Midalcipran, Toledomin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 219.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 820.00
CHF 697.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 219.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
description
Relative stereochemistry, Store with desiccants
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: 19 mg/mL
originator
Cypress Bioscience
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCN(CC)C(=O)[C@@]1(C[C@@H]1CN)c2ccccc2
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
InChI key
XNCDYJFPRPDERF-PBCQUBLHSA-N
Biochem/physiol Actions
Serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI)
Features and Benefits
This compound was developed by Cypress Bioscience. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7606C0742SML0893
Aprindine ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
A7606
Aprindine
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 19 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
originator
Cypress Bioscience
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)