Vai a
M0627
7-Methylguanosine
≥90%, synthetic, powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 59.20
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 117.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 235.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15N5O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.27
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3713683
Assay:
≥90%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
CHF 59.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
7-Methylguanosine, ≥90%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c3nc(N)nc([O-])c13
InChI
1S/C11H15N5O5/c1-15-3-16(8-5(15)9(20)14-11(12)13-8)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2-,12,13,14,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OGHAROSJZRTIOK-KQYNXXCUSA-N
General description
7-Methylguanosine structure is also referred to as a cap. It is located on the 5′ end of the cytoplasmic mRNA.
Application
7-Methylguanosine has been used in the removal of residual phosphates from pre rigor solution, phosphate mop system and phosphorous standard solution.
Biochem/physiol Actions
7-Methylguanosine is involved in the processing of a cap-dependent translational process of mRNA. It is also involved in protecting the mRNA from degradation due to ribonucleases and mediate nuclear export. 7-Methylguanosine also permits the recruitment of ribosome.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M5883M6133A3401
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
natural (inorganic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90%
assay
≥92.5%
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)