Documenti fondamentali
M047030
Sigma-Aldrich
Cyanine 3 Phosphoramidite
configured for ABI
Sinonimo/i:
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
Scegli un formato
M047030-0.05MMOL
CHF 233.00
M047030-0.1MMOL
CHF 423.00
0.25 G
CHF 952.00
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
M047030-0.05MMOL
CHF 233.00
M047030-0.1MMOL
CHF 423.00
0.25 G
CHF 952.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C58H70N4O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
918.17
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
Stato
solid
PM
953.64 g/mol
tecniche
DNA synthesis: suitable
Colore
dark red, 0.1M in Acetonitrile
Torbidità
clear
Solubilità
acetonitrile: 0.1 M, clear, dark red
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilità
configured for ABI
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Phosphoramidite technology is ideally suited for the modification ofsynthetic oligonucleotides with covalently attached reporter moieties,linkers, spacers or haptens. Sigma-Aldrich provides popular reporters andlinkers ready to use for DNA/RNA synthesis machines such as β-cyanoethylphosphoramidites.
Applicazioni
Cyanine 3 Phosphoramidite is designated for incorporation (internally) within oligonucleotides during automated DNA synthesis. It has been used in Fluorescence labeling and imaging studies.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)