L9170
Lipodisq®
Styrene: Maleic Anhydride Copolymer 3:1, Pre-hydrolyzed, powder, from synthetic
Sinonimo/i:
Lipid nanoparticle, Liposomal delivery system
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
98-100%
Stato
powder
PM
9500 Da
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place
Keep in a dry place)
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Lipodisq® polymers contain styrene and maleic acid monomer units. This product is the pre-hydrolyzed form of the SMA polymer, with styrene and maleic acid monomers. These polymer-lipid complexes are mainly generated by detergent-free methods.[1]
Functional pH range: 6.0 - 9.0
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)